Imprimer
3-Amino-1-adamantanol hydrate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Amino-3-hydroxyadamantane, 3-Aminoadamantan-1-ol
A2079-1G A2079-5G
TCIAA2079-1GEA 30.8 EUR
TCIAA2079-1G TCIAA2079-5G
3-Amino-1-adamantanol hydrate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Amino-1-adamantanol hydrate
Formule: C₁₀H₁₇NO·xH₂O
MW: 167.25 g/mol (anhy)
Point de fusion: 269°C
Numéro MDL: MFCD01821204
Numéro CAS: 702-82-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6da9a0769b06e696c708e4e39c7a9659ddbb30f&vid=5b682a85fa5f6684630c0404f2a9999dedd0214a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 4.0 %