1H-Pyrazole-1-carboximidamide hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
1-Amidinopyrazole Hydrochloride, 1H-Pyrazole-1-carboxamidine monohydrochloride, Hydrochloride, 1-Pyrazolecarboxamidine, Praxadine
A2055-25G
A2055-5G
TCIAA2055-25GEA
96.8
EUR
TCIAA2055-25G
TCIAA2055-5G
1H-Pyrazole-1-carboximidamide hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1H-Pyrazole-1-carboximidamide hydrochloride
Formule:
C₄H₇ClN₄ |
Numéro MDL:
MFCD00210087 Numéro CAS: 4023-02-3 EINECS: 429-520-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 165.0 to 169.0 deg-C |