Imprimer
9-Acetyl-3,6-diiodocarbazole ≥96.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
A2051-1G A2051-5G
TCIAA2051-1GEA 108 EUR
TCIAA2051-1G TCIAA2051-5G
9-Acetyl-3,6-diiodocarbazole ≥96.0% (sur base azote total)
9-Acetyl-3,6-diiodocarbazole
Formule: C₁₄H₉I₂NO
Numéro MDL: MFCD10000947
Numéro CAS: 606129-89-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystalline
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %
Melting point 225.0 to 231.0 deg-C