Imprimer
D-Arginine methyl ester dihydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: H-D-Arg-OMe.2HCl
A2016-1G A2016-5G
TCIAA2016-1GEA 47.3 EUR
TCIAA2016-1G TCIAA2016-5G
D-Arginine methyl ester dihydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
D-Arginine methyl ester dihydrochloride
Formule: C₇H₁₆N₄O₂
MW: 261.15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00153417
Numéro CAS: 78851-84-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -18.0 to -22.0 deg (C=2.5, MeOH)