Imprimer
D-Alanine methyl ester hydrochloride ≥97.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
A2011-25G A2011-5G
TCIAA2011-25GEA 86.9 EUR
TCIAA2011-25G TCIAA2011-5G
D-Alanine methyl ester hydrochloride ≥97.0% (par azote total et analyse par titration)
D-Alanine methyl ester hydrochloride
Formule: C₄H₉NO₂
Numéro MDL: MFCD00066141
Numéro CAS: 14316-06-4
EINECS: 238-258-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -6.0 to -9.0 deg (C=2, MeOH)