Imprimer
L-Alanine-tert-butyl ester hydrochloride ≥97.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: L-Alanine tert-Butyl Ester Hydrochloride, tert-Butyl (S)-2-Aminopropionate Hydrochloride, H-Ala-OtBu·HCl, (S)-2-Aminopropionic acid tert-Butyl Ester Hydrochloride, H-Ala-OtBu.HCl, (S)-2-Aminopropionic Acid tert-Butyl Ester Hydrochloride
A2010-1G A2010-5G
TCIAA2010-1GEA 23.1 EUR
TCIAA2010-1G TCIAA2010-5G
L-Alanine-tert-butyl ester hydrochloride ≥97.0% (sur base azote total)
L-Alanine-tert-butyl ester hydrochloride
Formule: C₇H₁₅NO₂
Numéro MDL: MFCD00035524
Numéro CAS: 13404-22-3
EINECS: 236-497-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +1.0 to +3.0 deg (C=2, EtOH)