Ala-OBzl TosOH ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
L-Alanine Benzyl Ester p-Toluenesulphonate, L-Alanine benzyl ester p-toluenesulphonate salt, salt H-Ala-OBzl.Tos-OH, H-Ala-OBzl·p-tosylate, H-Ala-OBzl.TosOH, H-Ala-OBzl·Tos-OH
A2005-25G
A2005-5G
TCIAA2005-25GEA
91.3
EUR
TCIAA2005-25G
TCIAA2005-5G
Ala-OBzl TosOH ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Ala-OBzl TosOH
Formule:
C₁₇H₂₁NO₅S MW: 351.42 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00066143 Numéro CAS: 42854-62-6 EINECS: 255-969-4 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 114.0 to 118.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -4.0 to -7.0 deg (C=3, MeOH) |