2-[(2-Nitrophényl)sulfanyl]aniline ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
2-Aminophenyl 2-Nitrophenyl sulphide, 2-(2-Nitrophenylthio)aniline
A1985-25G
A1985-5G
TCIAA1985-25GEA
178
EUR
TCIAA1985-25G
TCIAA1985-5G
2-[(2-Nitrophényl)sulfanyl]aniline ≥98.0% (par HPLC, azote total)
2-[(2-Nitrophényl)sulfanyl]aniline
Formule:
C₁₂H₁₀N₂O₂S |
Numéro MDL:
MFCD00121816 Numéro CAS: 19284-81-2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 84.0 to 88.0 deg-C |