Imprimer
(S)-2-Aminopropanamide hydrochloride ≥97.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: H-Ala-NH2.HCl, (S)-2-Aminopropionamide Hydrochloride, L-Alanamine Hydrochloride, H-Ala-NH₂·HCl, L-Alaninamide hydrochloride
A1919-25G A1919-5G
TCIAA1919-25GEA 79.2 EUR
TCIAA1919-25G TCIAA1919-5G
(S)-2-Aminopropanamide hydrochloride ≥97.0% (sur base azote total)
(S)-2-Aminopropanamide hydrochloride
Formule: C₃H₉ClN₂O
MW: 124.57 g/mol
Numéro MDL: MFCD00066145
Numéro CAS: 33208-99-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +9.0 to +13.0 deg (C=1, MeOH)