4-Aminothiomorpholine-1,1-dioxide ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
A1798-1G
A1798-5G
TCIAA1798-1GEA
77
EUR
TCIAA1798-1G
TCIAA1798-5G
4-Aminothiomorpholine-1,1-dioxide ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
4-Aminothiomorpholine-1,1-dioxide
Formule:
C₄H₁₀N₂O₂S |
Numéro CAS:
26494-76-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 95.0 % |
Melting point | 105.0 to 110.0 deg-C |