Imprimer
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate) ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: HATU, 1-[Bis(dimethylamino)methylene]-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridinium 3-oxide, hexafluorophosphate
A1797-5G A1797-25G
TCIAA1797-5GEA 63.8 EUR
TCIAA1797-5G TCIAA1797-25G
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate) ≥98.0% (par HPLC)
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate)
Formule: C₁₀H₁₅F₆N₆OP
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00274639
Numéro CAS: 148893-10-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%