Imprimer
2-Amino-6-chloro-3-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Chloro-3-nitro-2-pyridylamine, 6-Chloro-3-nitropyridin-2-amine
A1756-25G A1756-5G
TCIAA1756-25GEA 81.4 EUR
TCIAA1756-25G TCIAA1756-5G
2-Amino-6-chloro-3-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
2-Amino-6-chloro-3-nitropyridine
Formule: C₅H₄ClN₃O₂
Numéro MDL: MFCD00044350
Numéro CAS: 27048-04-0
EINECS: 248-188-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 195.0 to 199.0 deg-C