Imprimer
(S)-2-Aminopent-4-enoic acid hydrochloride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: H-Allyl-Gly-OH·HCl, L-2-Allylglycine hydrochloride, H-Gly(Ally)-OH HCl, L-Allylglycine hydrocholride
A1648-1G A1648-200MG A1648-5G
TCIAA1648-1GEA 127 EUR
TCIAA1648-1G TCIAA1648-200MG TCIAA1648-5G
(S)-2-Aminopent-4-enoic acid hydrochloride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
(S)-2-Aminopent-4-enoic acid hydrochloride
Formule: C₅H₁₀ClNO₂
MW: 151.59 g/mol
Numéro MDL: MFCD06797042
Numéro CAS: 195316-72-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -8.0 to -13.0 deg (C=2, H2O)