Imprimer
2-Acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl azide ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
A1616-1G A1616-5G
TCIAA1616-1GEA 77 EUR
TCIAA1616-1G TCIAA1616-5G
2-Acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl azide ≥98.0% (par HPLC)
2-Acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-beta-D-glucopyranosyl azide
Formule: C₁₄H₂₀N₄O₈
Point de fusion: 167°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00216968
Numéro CAS: 6205-69-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D -43.0 to -48.0 deg (C=1,chloroform)