Imprimer
Azobenzene-4,4'-dicarboxylic acid ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A1596-1G A1596-5G
TCIAA1596-1GEA 84.7 EUR
TCIAA1596-1G TCIAA1596-5G
Azobenzene-4,4'-dicarboxylic acid ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Azobenzene-4,4'-dicarboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₀N₂O₄
Numéro MDL: MFCD00496621
Numéro CAS: 586-91-4
EINECS: 209-589-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %