Imprimer
4-Amino-2-methyl-1-butanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Amino-2-methylbutan-1-ol
A1577-25G A1577-5G
TCIAA1577-25GEA 150 EUR
TCIAA1577-25G TCIAA1577-5G
4-Amino-2-methyl-1-butanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Amino-2-methyl-1-butanol
Formule: C₅H₁₃NO
Numéro MDL: MFCD03093615
Numéro CAS: 44565-27-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %