Imprimer
Ethyl-3-Amino-2-methylbenzoate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Amino-o-toluic Acid Ethyl Ester, 3-Amino-2-methylbenzoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-amino-2-methylbenzoate, Ethyl 3-Amino-o-toluate
A1574-25G A1574-5G
TCIAA1574-25GEA 281 EUR
TCIAA1574-25G TCIAA1574-5G
Ethyl-3-Amino-2-methylbenzoate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Ethyl-3-Amino-2-methylbenzoate
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179.22 g/mol
Point d'ébullition: 150°C
Numéro MDL: MFCD00957246
Numéro CAS: 57414-85-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %