Imprimer
2-Éthylphényle acétate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
A1549-25G A1549-5G
TCIAA1549-25GEA 171 EUR
TCIAA1549-25G TCIAA1549-5G
2-Éthylphényle acétate ≥97.0% (par GC)
2-Éthylphényle acétate
Formule: C₁₀H₁₂O₂
Numéro MDL: MFCD02093429
Numéro CAS: 3056-59-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %