1,3-Adamantanediol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
1,3-Dihydroxyadamantane
A1531-25G
A1531-5G
TCIAA1531-25GEA
165
EUR
TCIAA1531-25G
TCIAA1531-5G
1,3-Adamantanediol ≥98.0% (par GC)
1,3-Adamantanediol
Formule:
C₁₀H₁₆O₂ Point de fusion: 258°C |
Numéro MDL:
MFCD00154013 Numéro CAS: 5001-18-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |