Imprimer
Acesulphame potassium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 6-Methyl-1,2,3-oxathiazin-4(3H)-one 2,2-Dioxide Potassium Salt, Potassium 6-methyl-4-oxo-4H-1,2,3-oxathiazin-3-ide 2,2-dioxide, Acesulphame K, Potassium 6-Methyl-1,2,3-oxathiazin-4(3H)-one 2,2-Dioxide
A1490.0025 A1490-25G A1490-500G A1490-100G
TCIAA1490.0025EA 46.5 EUR
TCIAA1490.0025 TCIAA1490-25G TCIAA1490-500G TCIAA1490-100G
Acesulphame potassium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acesulphame potassium
Formule: C₄H₄KNO₄S
Numéro MDL: MFCD00043833
Numéro CAS: 55589-62-3
EINECS: 259-715-3
Merck Index: 14,00037
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency