4-Amino-6-hydroxy-2-methylpyrimidine hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
['6-Amino-2-methyl-4-pyrimidinol Hydrate', '6-Amino-2-methyl-3', 'H', '-pyrimidin-4-one Hydrate'], 4-Amino-6-hydroxy-2-methylpyrimidine Hydrate, 6-Amino-2-methyl-3H-pyrimidin-4-one hydrate
A1470-25G
A1470-5G
TCIAA1470-25GEA
105
EUR
TCIAA1470-25G
TCIAA1470-5G
4-Amino-6-hydroxy-2-methylpyrimidine hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4-Amino-6-hydroxy-2-methylpyrimidine hydrate
Formule:
C₅H₇N₃O MW: 143.14 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00150312 Numéro CAS: 732304-23-3 EINECS: 212-182-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0% (calcd.on anh.substance) |
Solubility in hot Water | very faint turbidity |
Water | max. 24.0 % |