Imprimer
S-Allyl-L-cysteine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
A1468-5G A1468-1G A1468-25G
TCIAA1468-5GEA 124 EUR
TCIAA1468-5G TCIAA1468-1G TCIAA1468-25G
S-Allyl-L-cysteine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
S-Allyl-L-cysteine
Formule: C₆H₁₁NO₂S
Numéro MDL: MFCD00151975
Numéro CAS: 21593-77-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Optical purity (LC) min. 99.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %