Imprimer
2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy-β-D-glucopyranose ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
A1459-1G A1459-5G
TCIAA1459-1GEA 23.1 EUR
TCIAA1459-1G TCIAA1459-5G
2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy-β-D-glucopyranose ≥98.0% (par HPLC)
2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy-beta-D-glucopyranose
Formule: C₁₆H₂₃NO₁₀
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00006595
Numéro CAS: 7772-79-4
EINECS: 231-865-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +1.0 to +3.5 deg (C=5, CHCl3)
Solubility in Chloroform almost transparency