Imprimer
(S)-(+)-2-Amino-4-bromobutyric acid hydrobromide ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-2-Amino-4-bromobutanoic acid hydrobromide
A1450.0005 A1450-1G A1450-5G
TCIAA1450.0005EA 367 EUR
TCIAA1450.0005 TCIAA1450-1G TCIAA1450-5G
(S)-(+)-2-Amino-4-bromobutyric acid hydrobromide ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
(S)-(+)-2-Amino-4-bromobutyric acid hydrobromide
Formule: C₄H₈BrNO₂
MW: 262.93 g/mol
Point de fusion: 184°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01631290
Numéro CAS: 15159-65-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +14.0 to +19.0 deg (C=1, MeOH)