Imprimer
β-Alanine benzyl ester p-toluenesulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: H-β-Ala-OBzl·p-tosylate, H-β-Ala-Obzl.TosOH, H-β-Ala-OBzl·TosOH
A1423-25G A1423-5G
TCIAA1423-25GEA 57.2 EUR
TCIAA1423-25G TCIAA1423-5G
β-Alanine benzyl ester p-toluenesulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
β-Alanine benzyl ester p-toluenesulphonate
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 351.42 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039061
Numéro CAS: 27019-47-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 % (total of Ion-Pair)
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water very faint turbidity