Imprimer
2-Acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-ɑ-D-glucopyranosyl chloride ≥93.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
A1416-1G A1416-5G
TCIAA1416-1GEA 56.1 EUR
TCIAA1416-1G TCIAA1416-5G
2-Acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-ɑ-D-glucopyranosyl chloride ≥93.0% (par analyse titrimétrique)
2-Acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-alpha-D-glucopyranosyl chloride
Formule: C₁₄H₂₀ClNO₈
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00069776
Numéro CAS: 3068-34-6
EINECS: 221-325-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 93.0 %
Specific rotation [a]20/D +110 to +125 deg (C=1, CHCl3)