2-Méthoxyéthyle acrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
Ethylene glycol methyl ether acrylate, Ethylene Glycol Monomethyl Ether Acrylate, (2-Methoxyethyl) acrylate, Acrylic Acid 2-Methoxyethyl Ester
Stabilization:
Stabilisé avec 4-methoxyphénole (MEHQ)
A1405-25ML
A1405-500ML
TCIAA1405-25MLEA
18.7
EUR
TCIAA1405-25ML
TCIAA1405-500ML
2-Méthoxyéthyle acrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
2-Méthoxyéthyle acrylate
Formule:
C₆H₁₀O₃ MW: 130.14 g/mol Point d'ébullition: 56°C Point d'éclair: 60°C |
Numéro MDL:
MFCD00048149 Numéro CAS: 3121-61-7 EINECS: 221-499-3 ONU: 1992 ADR: 3 III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |