Imprimer
2-Phénoxyéthyle acrylate ≥93.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Acrylic Acid 2-Phenoxyethyl Ester, Ethylene Glycol Monophenyl Ether Acrylate
Stabilization: Stabilisé avec 4-methoxyphénole (MEHQ)
A1400-25G A1400-500G
TCIAA1400-25GEA 17.6 EUR
TCIAA1400-25G TCIAA1400-500G
2-Phénoxyéthyle acrylate ≥93.0% (par GC) stabilisé
2-Phénoxyéthyle acrylate
Formule: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192.21 g/mol
Point d'éclair: 141°C
Numéro MDL: MFCD00053696
Numéro CAS: 48145-04-6
EINECS: 256-360-6
ONU: 3082
ADR: 9 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
Acid Value max. 1.0