Imprimer
4-Hydroxybutyl acrylate ≥97.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
A1390-25G A1390-500G A1390-100G
TCIAA1390-25GEA 18.7 EUR
TCIAA1390-25G TCIAA1390-500G TCIAA1390-100G
4-Hydroxybutyl acrylate ≥97.0% (par GC) stabilisé
4-Hydroxybutyl acrylate
Formule: C₇H₁₂O₃
Point d'ébullition: 95°C
Numéro MDL: MFCD00010261
Numéro CAS: 2478-10-6
EINECS: 219-606-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %