Imprimer
N-Boc-1,6-diaminohexane ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-tert-Butoxycarbonyl-1,6-hexanediamine, N-Boc-1,6-Diaminohexane
A1375-1G A1375-25G A1375-5G
TCIAA1375-1GEA 26.4 EUR
TCIAA1375-1G TCIAA1375-25G TCIAA1375-5G
N-Boc-1,6-diaminohexane ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-Boc-1,6-diaminohexane
Formule: C₁₁H₂₄N₂O₂
MW: 216.33 g/mol
Point d'éclair: 125°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00671489
Numéro CAS: 51857-17-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %