Imprimer
1,3-Adamantanedicarboxylic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,3-Adamantanedicarboxylic Acid, 1,3-Dicarboxyadamantane, (1s,3s,5r,7r)-Adamantane-1,3-dicarboxylic acid
A1358-25G A1358-5G
TCIAA1358-25GEA 271 EUR
TCIAA1358-25G TCIAA1358-5G
1,3-Adamantanedicarboxylic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
1,3-Adamantanedicarboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₆O₄
Numéro MDL: MFCD00167790
Numéro CAS: 39269-10-8
EINECS: 254-395-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in hot Methanol very faint turbidity