Imprimer
Diethyl-5-amino-3-methyl-2,4-thiophenedicarboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Diethyl 2-amino-4-methylthiophene-3,5-dicarboxylate, 5-Amino-3-methyl-2,4-thiophenedicarboxylic Acid Diethyl Ester, 2-Amino-3,5-bis(ethoxycarbonyl)-4-methylthiophene
A1354-25G A1354-5G
TCIAA1354-25GEA 56.1 EUR
TCIAA1354-25G TCIAA1354-5G
Diethyl-5-amino-3-methyl-2,4-thiophenedicarboxylate ≥98.0% (par GC)
Diethyl-5-amino-3-methyl-2,4-thiophenedicarboxylate
Formule: C₁₁H₁₅NO₄S
MW: 257.30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005450
Numéro CAS: 4815-30-9
EINECS: 225-388-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 109.0 deg-C