Imprimer
2-Propoxyéthanamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Aminoethylpropylether, 2-Aminoethyl Propyl Ether, O-Propylethanolamine
A1325-25ML A1325-5ML
TCIAA1325-25MLEA 680 EUR
TCIAA1325-25ML TCIAA1325-5ML
2-Propoxyéthanamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
2-Propoxyéthanamine
Formule: C₅H₁₃NO
MW: 103.17 g/mol
Point d'ébullition: 126°C
Numéro MDL: MFCD00047955
Numéro CAS: 42185-03-5
EINECS: 255-699-7
ONU: 2733
ADR: 3 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %