Methyl hydrogen azelate ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
A1312-25G
A1312-5G
TCIAA1312-25GEA
231
EUR
TCIAA1312-25G
TCIAA1312-5G
Methyl hydrogen azelate ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Methyl hydrogen azelate
Formule:
C₁₀H₁₈O₄ Point d'ébullition: 160°C Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00004431 Numéro CAS: 2104-19-0 EINECS: 218-275-2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 103.0 % |
Solubility in Methanol | almost transparency |