Imprimer
Allyl-p-tolyl ether ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Allyloxytoluene, Allyl p-Tolyl Ether, Allylp-tolylether
A1287-25G A1287-5G
TCIAA1287-25GEA 321 EUR
TCIAA1287-25G TCIAA1287-5G
Allyl-p-tolyl ether ≥95.0% (par GC)
Allyl-p-tolyl ether
Formule: C₁₀H₁₂O
MW: 148.21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00026098
Numéro CAS: 23431-48-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %