Imprimer
N-(3-Aminopropyl)diethanolamine ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-1,3-diaminopropane
A1280-25G A1280-500G
TCIAA1280-25GEA 70.4 EUR
TCIAA1280-25G TCIAA1280-500G
N-(3-Aminopropyl)diethanolamine ≥90.0% (par GC)
N-(3-Aminopropyl)diethanolamine
Formule: C₇H₁₈N₂O₂
MW: 162.23 g/mol
Point d'ébullition: 207°C
Point d'éclair: 138°C
Numéro MDL: MFCD00047971
Numéro CAS: 4985-85-7
EINECS: 225-642-0
ONU: 2735
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %