Imprimer
2-Amino-4-méthylphénol chlorhydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-5-methylaniline Hydrochloride, 2-Amino-4-methylphenol Hydrochloride
A1276-25G A1276-500G
TCIAA1276-25GEA 24.2 EUR
TCIAA1276-25G TCIAA1276-500G
2-Amino-4-méthylphénol chlorhydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Amino-4-méthylphénol chlorhydrate
Formule: C₇H₉NO
MW: 159.61 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191600
Numéro CAS: 2977-71-1
EINECS: 221-026-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %