Tris(trifluoro-2,4-pentanedionato)aluminum(III) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
A1267-25G
A1267-5G
TCIAA1267-25GEA
545
EUR
TCIAA1267-25G
TCIAA1267-5G
Tris(trifluoro-2,4-pentanedionato)aluminum(III) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Tris(trifluoro-2,4-pentanedionato)aluminum(III)
Formule:
C₁₅H₁₂AlF₉O₆ |
Numéro MDL:
MFCD00042062 Numéro CAS: 14354-59-7 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 119.0 to 122.0 deg-C |