2-Amino-5-méthoxyphénol chlorhydrate ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
2-Hydroxy-p-anisidine Hydrochloride, 2-Amino-5-methoxyphenol Hydrochloride
A1259-1G
A1259-5G
TCIAA1259-1GEA
141
EUR
TCIAA1259-1G
TCIAA1259-5G
2-Amino-5-méthoxyphénol chlorhydrate ≥98.0% (sur base azote total)
2-Amino-5-méthoxyphénol chlorhydrate
Formule:
C₇H₉NO₂ MW: 175.61 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00052002 Numéro CAS: 39547-15-4 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light red to Green powder to crystalline |
Purity (HPLC) | min. 96.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |