Imprimer
Aluminum glycinate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
A1200-25G A1200-500G
TCIAA1200-25GEA 18.7 EUR
TCIAA1200-25G TCIAA1200-500G
Aluminum glycinate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Aluminum glycinate
Formule: C₂H₆AlNO₄
Numéro MDL: MFCD00053645
Numéro CAS: 13682-92-3
EINECS: 237-193-8
Merck Index: 14,03183
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in hot 1mol/L HCl almost transparency
Water max. 14.5 %