Imprimer
(3R)-(+)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (3R)-(+)-3-(Boc-amino)pyrrolidine, (R)-tert-Butyl pyrrolidin-3-ylcarbamate
A1171-25G A1171-5G
TCIAA1171-25GEA 244 EUR
TCIAA1171-25G TCIAA1171-5G
(3R)-(+)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(3R)-(+)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine
Formule: C₉H₁₈N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00143191
Numéro CAS: 122536-77-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +19.0 to +22.0 deg (C=1, EtOH)