Imprimer
N-(2-Aminoethyl)glycine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-((2-Aminoethyl)amino)acetic acid, N-(2-Aminoethyl)-Gly-OH, Ethylenediamine-N-monoacetic Acid
A1153-1G A1153-100MG
TCIAA1153-1GEA 109 EUR
TCIAA1153-1G TCIAA1153-100MG
N-(2-Aminoethyl)glycine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
N-(2-Aminoethyl)glycine
Formule: C₄H₁₀N₂O₂
MW: 118.14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00144824
Numéro CAS: 24123-14-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C
Solubility in Water very faint turbidity