Imprimer
(-)-O-Acetyl-L-malic anhydride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
A1101-25G A1101-5G
TCIAA1101-25GEA 237 EUR
TCIAA1101-25G TCIAA1101-5G
(-)-O-Acetyl-L-malic anhydride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
(-)-O-Acetyl-L-malic anhydride
Formule: C₆H₆O₅
Numéro MDL: MFCD00082708
Numéro CAS: 59025-03-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Methanolysis Method) min. 97.0 %
Melting point 54.0 to 59.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -24.0 to -27.0 deg (C=5, CHCl3)