Imprimer
Methyl dichloromethoxyacetate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
A1046-25G A1046-5G
TCIAA1046-25GEA 236 EUR
TCIAA1046-25G TCIAA1046-5G
Methyl dichloromethoxyacetate ≥95.0% (par GC)
Methyl dichloromethoxyacetate
Formule: C₄H₆Cl₂O₃
Point d'ébullition: 181°C
Point d'éclair: 91°C
Numéro MDL: MFCD00012202
Numéro CAS: 17640-25-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9bccf2e2b76d2896e2ce17cc69fee670319474d7&vid=9bccf2e2b76d2896e2ce17cc69fee670319474d7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %