Imprimer
1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
A1041-100MG A1041-1G A1041-5G
TCIAA1041-100MGEA 17.6 EUR
TCIAA1041-100MG TCIAA1041-1G TCIAA1041-5G
1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
Formule: C₅H₅N₅
Numéro MDL: MFCD00005688
Numéro CAS: 2380-63-4
EINECS: 219-174-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %