Imprimer
D-(-)-threo-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (1R,2R)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)propane-1,3-diol, (1R,2R)-(-)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol
A1017-25G A1017-500G
TCIAA1017-25GEA 59.4 EUR
TCIAA1017-25G TCIAA1017-500G
D-(-)-threo-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
D-(-)-threo-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol
Formule: C₉H₁₂N₂O₄
Numéro MDL: MFCD00078126
Numéro CAS: 716-61-0
EINECS: 211-938-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d22983013f9606dc212da0310df643d4f7332786&vid=d22983013f9606dc212da0310df643d4f7332786&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 162.0 to 167.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -29.0 to -32.0 deg (C=1, 6mol/L HCl)
Solubility in hot Water almost transparency