Imprimer
5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-1-amine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthylamine, 5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-amine, 5-Aminotetralin
A0995-25ML A0995-5ML
TCIAA0995-25MLEA 164 EUR
TCIAA0995-25ML TCIAA0995-5ML
5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-1-amine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-1-amine
Formule: C₁₀H₁₃N
MW: 147.221 g/mol
Point d'ébullition: 275°C
Numéro MDL: MFCD00001736
Numéro CAS: 2217-41-6
EINECS: 218-713-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %