Imprimer
3-Méthoxy-3-méthylbutyle acétate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
A0964-500ML A0964-25ML
TCIAA0964-500MLEA 72.6 EUR
TCIAA0964-500ML TCIAA0964-25ML
3-Méthoxy-3-méthylbutyle acétate ≥98.0% (par GC)
3-Méthoxy-3-méthylbutyle acétate
Formule: C₈H₁₆O₃
Point d'ébullition: 74°C
Point d'éclair: 73°C
Numéro MDL: MFCD00059340
Numéro CAS: 103429-90-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %