Imprimer
5-Amino-3-methyl-1-p-tolylpyrazole ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Methyl-1-(4-methylphenyl)-1H-pyrazol-5-amine
A0952-10G A0952-25G
TCIAA0952-10GEA 146 EUR
TCIAA0952-10G TCIAA0952-25G
5-Amino-3-methyl-1-p-tolylpyrazole ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
5-Amino-3-methyl-1-p-tolylpyrazole
Formule: C₁₁H₁₃N₃
Numéro MDL: MFCD00020725
Numéro CAS: 62535-60-8
EINECS: 263-586-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 117.0 to 122.0 deg-C