Imprimer
Rouge Allura AC
Fournisseur: TCI
Synonyms: Disodium 6-hydroxy-5-[(2-methoxy-5-methyl-4-sulfophenyl)azo]-2-naphthalenesulfonate, FD and C Red No.40, Sodium 6-hydroxy-5-((2-methoxy-5-methyl-4-sulphonatophenyl)diazenyl)naphthalene-2-sulphonate, C.I. Food Red 17, Red No. 40, Allura Red, FD and C Red No.40 (FD&C Red 40), C. I. 16035, Disodium 6-hydroxy-5-[(2-methoxy-5-methyl-4-sulphophenyl)azo]-2-naphthalenesulphonate, Allura Red AC
A0943-25G A0943-5G A0943-100G
TCIAA0943-25GEA 28.6 EUR
TCIAA0943-25G TCIAA0943-5G TCIAA0943-100G
Rouge Allura AC
Rouge Allura AC
Formule: C₁₈H₁₄N₂O₈S₂·2Na
MW: 496.42 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059526
Numéro CAS: 25956-17-6
EINECS: 247-368-0
Merck Index: 14,00284
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Lambda max. 497.0 to 501.0 nm (0.02mol/L AcONH4 sol.)
Absorbance (E1%1cm) min. 400 (0.02mol/L AcONH4 sol., 497.0 to 501.0 nm)